Kluczowe dokumenty
Z409421
Sigma-Aldrich
Weighing funnel
size S, borosilicate glass
Synonim(y):
Lejek pomiarowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.71
Materiały
borosilicate glass
rozmiar
S
Właściwości
Length: 4.3 cm, Funnel I.D.: 2.4 cm and Pouring Neck O.D.: 0.7 cm
opakowanie
pkg of 6 ea
Opis ogólny
  • Sit flat on balance - No rolling, no spilling!
  • Pouring necks designed to fit volumetric flasks, micro-tubes or any narrow neck apparatus for spill free transfer
  • Residual sample can be rinsed to guarantee 100% transfer
  • Suitable for safe handling of hazardous materials
  • Available in five different sizes: extra small, small, medium, large, and extra large
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z409421-1PAK4061832333250