Z508640
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 19 mm (with button), W × L 39 mm × 160 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
PTFE
Właściwości
fits shaft o.d. 19 mm (with button)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8085-54
szer. × dł.
39 mm × 160 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mocne, nierysujące i obojętne łopatki mieszające z PTFE klasy VI wg FDA i USP®, pasują do wszystkich standardowych wałków mieszających z końcówkami guzikowymi.
Cechy i korzyści
- Otwór na klucz z długim rowkiem ułatwia wkładanie do szyjki kolby
- Obraca się do właściwej pozycji do mieszania
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z508640-1EA | 4061832350011 |