Z507318
Michel-Miller Swagelok® adapter
NPTF 1/16 in., PTFE, Ace-Thred for #25
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 584448
metody
LPLC: suitable
gwint wewn.
1/16 in.
dopasowywanie
Ace-Thred for #25
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Use to make Swagelok tubing connections with Ace threaded glassware. One end is Ace-Thred, other is NPTF. Connects tubing to M-M columns. Adapters with #50 Ace-Thred fit Ace large columns.
Informacje prawne
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)