Kluczowe dokumenty
Z505463
Sigma-Aldrich
Ace O-ring, CAPFE
wall size 2.6 mm, I.D. 13.9 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 7855821
śr. wewn.
13.9 mm
rozmiar ścianki
2.6 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)