SYNF184100
Synthware™ powder funnel
joint: ST/NS 24/40, top diam. 100 mm
Synonim(y):
Synthware F184100, szklany lejek do proszków
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F184100
śr. górna
100 mm
Opis ogólny
Lejki mają kąt boczny 60° i standardowe stożkowe złącze wewnętrzne.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)