Kluczowe dokumenty
Z503835
Scienceware® trays
w/o faucet, inside dimensions L × W × H 46 cm × 56 cm × 10.2 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Materiały
low-density polyethylene container
producent / nazwa handlowa
Bel-Art
Opis ogólny
Molded LDPE can withstand temperatures up to 77°C (171°F). The PE faucet has a 12.7 mm bore.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)