Z420565
Coarse porous filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420522
About This Item
Kod UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H91462-4091
dysk śr.
36 in.
śr. filtra
36 in.
kolor
none
wielkość porów
90—130 μm
Opis ogólny
Porowate płytki filtracyjne są używane ze stołowymi lejkami Buchnera do szybkiej filtracji dużych objętości. Płytki są podtrzymywane przez siatkę z wieloma pierścieniami; HDPE o grubości 6,4 mm (¼"), z nieporowatym pierścieniem na obwodzie płytki, który uszczelnia bibułę filtracyjną, gdy jest używana.
Cechy i korzyści
- Dostępne w dwóch porowatościach, średniej i grubej
- Średnia wynosi 45-90 mikronów
- Gruboziarnista 90-130 mikronów
- Zakres temperatur: maksymalnie 52ºC (125ºF), minimalnie -20ºC (-4ºF)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)