Kluczowe dokumenty
BAF369470010
SP Bel-Art® Sterileware Extra-Long Bent Handle Spoons
white high-density polypropylene, nominal capacity 10 mL (3/8 oz), handle L 30 cm (11.875 in.), sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Synonim(y):
łyżka, łyżka do pobierania próbek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Materiały
white high-density polypropylene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 100 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36947-0010
miska dł. × szer.
3 in. (77 mm) × 1.125 in. (29 mm)
dł. rączki
30 cm (11.875 in.)
pojemność nominalna
10 mL (3/8 oz)
Opis ogólny
Te sterylne łyżeczki są idealne do pobierania próbek i dozowania proszków, granulatów i płynów.
Cechy i korzyści
  • Długi uchwyt umożliwia pobieranie próbek z większej odległości, zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia.
  • Uchwyt jest wygięty przy misce, aby ułatwić pobieranie próbek, w tym z wysokich pojemników
  • Wykonane z materiałów zgodnych z wymogami FDA i UE; bezpieczne do stosowania w żywności, lekach i kosmetykach
  • Łyżki z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) zgrzewane w indywidualnych torebkach polietylenowych
  • Sterylność po napromieniowaniu promieniami gamma (SAL 10^-6)
  • Oznaczenie partii dla dokładnego śledzenia
Uwaga: Sterylizowane produkty nie podlegają zwrotowi.
Te łyżki do pobierania próbek są przeznaczone do pobierania próbek z większych źródeł. Pojemność/objętość jest szacunkowa i nie jest przeznaczona do pobierania próbek o dokładnej masie/objętości. Podane objętości reprezentują typowe próbki.
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)