Kluczowe dokumenty
Z420476
Sigma-Aldrich
Coarse porous filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420433
About This Item
Kod UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
Materiały
high-density polyethylene
opis
For use with 24 in (61 cm) Buchner Table-Top Funnels
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H91462-4610
dysk śr.
24 in.
śr. filtra
24 in.
kolor
none
wielkość porów
coarse
Opis ogólny
Porowate płytki filtracyjne są używane ze stołowymi lejkami Buchnera do szybkiej filtracji dużych objętości. Płytki są podtrzymywane przez siatkę z wieloma pierścieniami; HDPE o grubości 6,4 mm (¼"), z nieporowatym pierścieniem na obwodzie płytki, który uszczelnia bibułę filtracyjną, gdy jest używana.
Cechy i korzyści
  • Dostępne w dwóch porowatościach, średniej i grubej
  • Średnia wynosi 45-90 mikronów
  • Gruboziarnista 90-130 mikronów
  • Zakres temperatur: maksymalnie 52ºC (125ºF), minimalnie -20ºC (-4ºF)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)