Z404381
IKA® stirring elements
Centrifugal (extendable blades), stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 0756900
rozmiar wałka
8 mm × 350 mm
śr. mieszadła
15-60 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z404381-1EA | 4061826660676 |