Kluczowe dokumenty
Z403083
Büchi® receiving flask
capacity 2,000 mL, plastic-coated glass
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
plastic-coated glass
round bottom
single-neck
Połączenie
joint SJ35/20
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Büchi 25265
pojemność
2,000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pasują do wszystkich modeli Rotavapor.
Informacje prawne
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z403083-1EA | 4061826660386 |