Kluczowe dokumenty
Z322172
Quickfit® right-angle tubing adapter
joint: ST/NS 14/23
Synonim(y):
MF10/1B/SC
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Połączenie
joint: ST/NS14/23
producent / nazwa handlowa
Quickfit MF 10/1B/SC
dostępność
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Opis ogólny
With joint and right angle-connection with screw-thread connector for flexible tubing.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)