Kluczowe dokumenty
Z310743
Volac® Pasteur pipette
Cotton plugged, L 150 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
soda-lime glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
Cotton plugged
opakowanie
pack of 1000 ea
pack of 1000
producent / nazwa handlowa
Volac D810/PP
dostępność
not available in USA and Canada
Długość
150 mm
Informacje prawne
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)