Kluczowe dokumenty
Z304026
Quickfit® plain stillhead
Quickfit SH 4/44
Synonim(y):
SH4/44
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Połączenie
male joint ST/NS29/32
producent / nazwa handlowa
Quickfit SH 4/44
dostępność
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
Opis ogólny
With 14/23 thermometer joint.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)