Kluczowe dokumenty
Z303798
Quickfit® wide-neck reaction flask
capacity 1,000 mL, Spherical
Synonim(y):
FR1LF
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom
wide-neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Lid
Spherical
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Quickfit FR 1LF
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
Reaction flasks have a flat flange so that lids can be quickly and easily detached. Flanges have 100 mm bore for easy addition or removal of starting materials and products, as well as for simple cleaning. Z653322 has 75mm bore. Order lids and clips separately.
NOTE: Z338052 is cylindrical.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z303798-1EA4061832829777