Key Documents
Z303526
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 19/26, side joint: ST/NS 19/26
Synonim(y):
FR250/2S/22A
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Połączenie
center joint: ST/NS19/26
side joint: ST/NS19/26
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Quickfit FR250/2S/22A
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
128 mm
pojemność
250 mL
Opis ogólny
With three necks fitted with Quickfit, precision-ground sockets. Axes of all three joints meet at bottom of flask.
  • One vertical neck
  • Two angled side necks
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)