Kluczowe dokumenty
Z301078
Quickfit® Reduction Adapters
top female joint: ST/NS 34/35, bottom male joint: ST/NS 50/42
Synonim(y):
DA58
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Połączenie
female joint: ST/NS top34/35
male joint: ST/NS bottom50/42
producent / nazwa handlowa
Quickfit DA 58
dostępność
not available in USA and Canada
Opis ogólny
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)