Z300969
Quickfit® Reduction Adapters
top female joint: ST/NS 24/29, bottom male joint: ST/NS 29/32
Synonim(y):
DA34
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
female joint: ST/NS top24/29
male joint: ST/NS bottom29/32
producent / nazwa handlowa
Quickfit DA 34
dostępność
not available in USA and Canada
Opis ogólny
Adaptery te łączą elementy z mniejszym stożkiem z elementem szklanym z gniazdem o większym rozmiarze.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z300969-1EA | 4061832828398 |