Z291811
WISP™ 48-position autosampler vials
clear screw-thread vials, pkg of 100 ea, thread for 13-425
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
clear borosilicate glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
15 mm × 45 mm
pojemność
4 mL
4 mL
dopasowywanie
thread for 13-425
Opis ogólny
Constructed of borosilicate glass. Screw-thread vials use 11 mm septa and 13-425 threaded screw-caps.
Przydatność
Kompatybilność autosamplerów
Agilent 7673A, seria I, II
Autosamplery LC Shimadzu
Waters 48, 717, 717 Plus
Agilent 7673A, seria I, II
Autosamplery LC Shimadzu
Waters 48, 717, 717 Plus
Informacje prawne
WISP is a trademark of Waters
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z291811-5PAK | |
Z291811-1PAK | 4061826757024 |
Z291811-5X1PAK |