Kluczowe dokumenty
Z285307
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series TM hemispherical heating mantle
AC/DC input 110 V AC, for flask size, 5000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
wejście AC/DC
110 V (AC)
Materiały
fabric
Właściwości
CE compliant 230 V versions
CSA approved 110 V versions
for flask size 5000 mL
producent / nazwa handlowa
Glas-Col 100B-TM114
dostępność
not available in EU
Parametry
0-450 °C temp. range
moc wyjściowa
600 W
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Series TM mantles have an aluminum exterior for extreme durability.
  • Interior made from flexible fabrics
  • Maximum 450°C internal operating temperature
All mantles include a 4ft, 3-wire cord and locking connector. A temperature controller is required for operation. The mantle covers the bottom half of single and multi-neck flasks allowing for full view of contents.
Informacje prawne
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)