Z285269
Glas-Col® Series TM hemispherical heating mantle
AC/DC input 110 V AC, for flask size, 500 mL
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
110 V (AC)
Materiały
fabric
agency
suitable for EPA 1613
Właściwości
CE compliant 230 V versions
CSA approved 110 V versions
for flask size 500 mL
producent / nazwa handlowa
Glas-Col 100B-TM106
dostępność
not available in EU
Parametry
0-450 °C temp. range
moc wyjściowa
270 W
Opis ogólny
- Interior made from flexible fabrics
- Maximum 450°C internal operating temperature
All mantles include a 4ft, 3-wire cord and locking connector. A temperature controller is required for operation. The mantle covers the bottom half of single and multi-neck flasks allowing for full view of contents.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z285269-1EA | 4061833294529 |