Kluczowe dokumenty
Z284211
Spinstar® magnetic stirring bar
fits beaker size, 250 mL
Synonim(y):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
PTFE-coated (Star)
PTFE-coated
cross
Właściwości
fits beaker size 250 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37146-0250
Średnica
62 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Star-shaped bard create a deep vortex at slow speeds.
Informacje prawne
Spinstar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z284211-1EA | 4061832263250 |