Z281417
Uvex® Stealth™ safety goggles
teal frame
About This Item
Kod UNSPSC:
46181802
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
dostępność
not available in EU
not available in EU
kolor
teal frame
Opis ogólny
- Szeroko zakrzywione soczewki przeciwmgielne zapewniają nieograniczone pole widzenia
- Unikalny system wentylacji chroni przed rozpryskami, cząstkami stałymi i oparami
- Wewnętrzna poduszka z gumy silikonowej zapewnia komfort przez cały dzień
Przezroczysta soczewka PC z powłoką 4-C (przeciwmgielna, antystatyczna, odporna na zarysowania i UV). Ochrona UV blokuje 99,9% szkodliwych promieni UV. Spełnia wymagania normy ANSI Z87.1-1989 i przekracza wymagania normy ANSI Z80.3.
Informacje prawne
Stealth is a trademark of Bacou-Dalloz Eye & Face Protection, Inc.
Uvex is a registered trademark of Uvex Winter Optik GmbH Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z281417-10X1EA | |
Z281417-10EA | |
Z281417-1EA | 4061833309049 |