Kluczowe dokumenty
Z280380
Sigma-Aldrich
PVC laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/4 in. × 1/2 in.
Synonim(y):
Saint Gobain Versilon ABH02019
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.51
opakowanie
pkg of 100 feet
śr. wewn. × śr. zewn.
1/4 in. × 1/2 in.
rozmiar ścianki
1/8 in.
Opis ogólny
General-purpose polyvinyl chloride laboratory tubing. Clear, flexible tubing ideal for drains and rinse tubes. Max. temp.: 165°F (73.4°C).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)