Z276693
UV quartz cuvette
Semi-micro square, chamber volume 1.4 mL, PTFE cover
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE cover
quartz
producent / nazwa handlowa
Starna™ 9B/Q/10
Parametry
170-2,700 nm spectral range
wys. × szer. × śr.
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm, self-masking, black walls
objętość komory
1.4 mL
długość ścieżki
10 mm
Opis ogólny
Spectrally matched Spectrosil® for UV quartz cells for quality control and research applications. Cuvette cells have a fused body with optically polished quartz windows. Fit all standard spectrophotometer cell holders.
Informacje prawne
Starna is a trademark of Starna Cells Inc.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 71(24), 4895-4910 (2014-07-12)
Membrane proteins are key elements in cell physiology and drug targeting, but getting a high-resolution structure by crystallographic means is still enormously challenging. Novel strategies are in big demand to facilitate the structure determination process that will ultimately hasten the