Z274453
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 100 MHz
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 505-PS-9
Parametry
100 MHz frequency
Długość
9 in.
wygięcie
51 μm
koncentryczność
76 μm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.38 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tubes have round bottoms and include a sandblasted marking spot for labeling samples. Tubes are thin-walled unless otherwise stated. Tubes that are 9 in. L are for making standards and for use with tip-off manifolds. Precision Wilmad NMR tubes are suitable for high field NMR spectroscopy. Caps included.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z274453-1PAK | 4061832799155 |
Z274453-20PAK |