Z274402
Wilmad® NMR tubes 3 mm diam., microsample
frequency 500 MHz, L 9 in.
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 328-PP-9
Parametry
500 MHz frequency
Długość
9 in.
wygięcie
13 μm
koncentryczność
25 μm
probówka śr.
3 mm
grubość ścianki
0.29 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)