Z274321
Wilmad® NMR tubes 3 mm diam., microsample
frequency 300 MHz, L 7 in.
Synonim(y):
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 307-PP-7
Parametry
300 MHz frequency
Długość
7 in.
wygięcie
25 μm
koncentryczność
51 μm
probówka śr.
3 mm
grubość ścianki
0.29 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z274321-20PAK | |
Z274321-1PAK | 4061832802909 |