NORS36007
Norell® Select Series™ 3 mm NMR tubes
frequency 600 MHz
Synonim(y):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
glass tube
Właściwości
neck thread push fit
opakowanie
pack of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Norell S-3-600-7
Parametry
600 MHz frequency
Długość
7 in.
śr. zewn. × śr. wewn.
3 mm × 2.4 mm
wygięcie
±0.006 mm
koncentryczność
±0.004 mm
probówka śr.
3 mm
grubość ścianki
0.58 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)