Kluczowe dokumenty
NOR5X3INSB
Optimizer insert for spinner turbines
NMR tube size 3 mm , into 5 mm Bruker
Synonim(y):
Adapter rurki NMR
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Materiały
(acetal homopolymer resin)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Norell 5X3INS-B
rozmiar probówki do NMR
3 mm , into 5 mm Bruker
Opis ogólny
Precision adapter holds 3 mm, 4 mm, and 4.25 mm NMR tube in a 5 mm spinner turbine. Does not include spinner turbine.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)