Merck
KN8978400000
Kontes® NMR tubes 3 mm diam., precision
frequency 600-800 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.00025 in. × 0.0005 in.
Synonim(y):
897840-0000
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
producent / nazwa handlowa
Kimble® 897840-0000
Parametry
600-800 MHz frequency
dł. × wygięcie × koncentryczność
7 in. × 0.00025 in. × 0.0005 in.
probówka śr.
3 mm
grubość ścianki
0.28 mm
Opis ogólny
Rurki wykonane są ze szkła borokrzemowego KG-33. Grubość ścianki tych precyzyjnych rurek wynosi 0,01118 cala.
Dołączone są nasadki. Wszystkie rurki są dostarczane w opakowaniach po 5 sztuk.
Cechy i korzyści
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3
  • Dołączone nakładki z polietylenu
  • Piaskowane miejsce znakowania
  • OD 3,0124 (+0,00/-0,013) mm
  • ID 2,4003 (+0,013/+0,00) mm
  • Grubość ścianki 0,284 mm
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)