Kluczowe dokumenty
Z268704
Scienceware® Safe-Lab PTFE stopper
joint: ST/NS 24/40, solid
Synonim(y):
korek laboratoryjny, stopery, zatyczki laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F20196-1502
Opis ogólny
PTFE stoppers with PP extracting nut for easy removal from flask. For use with boiling and distilling flasks with ground joints.
Informacje prawne
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)