Z265950
Solid-glass beads
soda-lime glass, diam. 6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41102422
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
soda-lime glass
Średnica
6 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z265950-1EA | 4061833578414 |