Kluczowe dokumenty
Z261394
Stainless steel 316 syringe needle, pipetting blunt 90° tip
gauge 14, L 4 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Popper 9870
Długość
4 in.
grubość
14
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For those applications requiring the use of plastic syringes with pipetting needles, these needles are specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes. Female Luer hubs and needles are made of 316 SS. Noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z261394-1EA | 4061832530871 |