Z261068
Nalgene® PassPort™ IP2 bottles
Narrow-mouth, capacity 30 mL
Synonim(y):
butelka nalgene, butelki nalgene, nalgene hdpe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene
polypropylene cap
round translucent bottle
Połączenie
Joints threaded neck (20-415)
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 12 (bottles)
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 2099-0001
średnica butelki × wys.
34 mm × 61 mm
pojemność
30 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z261068-6PAK | |
Z261068-1PAK | 4061832616483 |