Z260207
FORTUNA® Optifix® Safety bottle-top dispenser
Safety model, volume 1-5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 0.1 mL
producent / nazwa handlowa
Fortuna Graf 101.107-33
zakres pomiaru objętości
1-5 mL
pojemność
1-5 mL
dopasowywanie
GL 40
GL 45
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do dozowania silnych kwasów i agresywnych chemikaliów
Cechy:
Cechy:
- Tłok dozujący w obudowie PTFE z wargą uszczelniającą na końcu
- Adapter FIX wykonany z PTFE
- Blok zaworu wykonany z PTFE, brak metalowych sprężyn w zaworze - brak korozji
- Widoczny proces dozowania dzięki zastosowaniu cylindra dozującego wykonanego ze szkła, pokrytego tworzywem sztucznym - ochrona przed pęknięciem
- Ergonomiczna nasadka chroniąca palce
- Szybkie i łatwe ustawianie objętości z dodatkową precyzyjną regulacją
Informacje prawne
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z260207-1EA | 4061833578292 |