Z256730
Kontes® threaded MICROFLEX® kits
Research kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Kimble®
Opis ogólny
Elementy zestawu, ilość
A Adapter Claisena, 13-425 1
B Adapterłączący , 13-425 2
C Adapterpróżniowy , 13-425, 20-400 1
D Złącze , 13-425 do Iin.-28 1
E Złączka, 13-425 do złączki węża 2
F Mikrozlewka , 10 mL 2
G Złączka , 13-425 do 13-425 4
H Złączka , 13-425 do 20-400 1
I Złączka , 20-400 do 20-400 1
J Kondensatorz płaszczem wodnym , 13-425 1
K Rurkasusząca/kolumna chromatograficzna, 2
50 mm, 13-425
L Kondensatorpowietrza/kolumna chromatograficzna 1
, 100 mm, 13-425
M Głowica destylacyjnaHickman 1
N FiltrPTFE , 30-60 μm, 13 mm 6
O Wspornik filtraPTFE , 13 mm 6
P Kolbacylindryczna , 10 mL, 20-400 2
Q Mikrofiolka, 1 mL, 13-425 2
R Mik rofiolka, 3 mL, 20-400 2
S Mikrofiolka , 5 mL, 20-400 2
T Łopatka wirująca zPTFE , 13 2
U Łopatka wirująca zPTFE , 20 2
V Mik ropręcik, 2 × 7 mm 2
W Nasadkakompresyjna , 13-425 1
× O-ring nasadki, Viton®, rozmiar 107 2
Zestaw wkładek piankowych 1
Ekono-Case 1
A Adapter Claisena, 13-425 1
B Adapterłączący , 13-425 2
C Adapterpróżniowy , 13-425, 20-400 1
D Złącze , 13-425 do Iin.-28 1
E Złączka, 13-425 do złączki węża 2
F Mikrozlewka , 10 mL 2
G Złączka , 13-425 do 13-425 4
H Złączka , 13-425 do 20-400 1
I Złączka , 20-400 do 20-400 1
J Kondensatorz płaszczem wodnym , 13-425 1
K Rurkasusząca/kolumna chromatograficzna, 2
50 mm, 13-425
L Kondensatorpowietrza/kolumna chromatograficzna 1
, 100 mm, 13-425
M Głowica destylacyjnaHickman 1
N FiltrPTFE , 30-60 μm, 13 mm 6
O Wspornik filtraPTFE , 13 mm 6
P Kolbacylindryczna , 10 mL, 20-400 2
Q Mikrofiolka, 1 mL, 13-425 2
R Mik rofiolka, 3 mL, 20-400 2
S Mikrofiolka , 5 mL, 20-400 2
T Łopatka wirująca zPTFE , 13 2
U Łopatka wirująca zPTFE , 20 2
V Mik ropręcik, 2 × 7 mm 2
W Nasadkakompresyjna , 13-425 1
× O-ring nasadki, Viton®, rozmiar 107 2
Zestaw wkładek piankowych 1
Ekono-Case 1
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
MICROFLEX is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)