Z251135
White anti-static disposable polystyrene pour boat
W × L × H 95 mm × 126 mm × 31 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
Polecane produkty
Materiały
oblong
polystyrene
opakowanie
pack of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
szer. × dł. × wys.
95 mm × 126 mm × 31 mm
Dł. × szer. naczynia
126 mm × 95 mm
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z251135-1PAK | 4061833578063 |