Z232610
Duran® sintered disc filter funnel
capacity 1,000 mL, nominal max pore size 40-100 μm
Synonim(y):
258524206
About This Item
Polecane produkty
Materiały
(Both funnels and frits are made from borosilicate glass)
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
1,000 mL
dysk śr.
120 mm
śr. filtra
120 mm
wielkość porów
40-100 μm nominal max pore size
Opis ogólny
Sintered discs with max. pore sizes in the range 40 to 100 μm are often used for preparative work and mercury filtration, 16 to 40 μm discs for analytical work with medium precipitates and 10 to 16 μm for fine precipitates. 1.0 to 1.6 μm discs are for ultra-fine filtration of biological solutions as they remove bacteria from liquids that would decompose if heated.
Porosity chart for Duran filter funnels:
Grade 2: 40-100 μm nominal max. pore size
Grade 3: 16-40 μm nominal max. pore size
Grade 4: 10-16 μm nominal max. pore size
Grade 5: 1.0-1.6 μm nominal max. pore size
Cechy i korzyści
- Wykonane z rozszerzalnego szkła borokrzemowego 3.3.
- Lejki posiadają zintegrowany dysk filtracyjny ze szkła spiekanego
- Dostępny jest szeroki zakres rozmiarów lejków i porowatości (gatunków) spieku.
- Stosowanie bibuły filtracyjnej nie jest wymagane
- Odporność na większość odczynników korozyjnych, w tym amoniak i stężony kwas siarkowy
- Lejki filtracyjne mogą być używane z kolbą filtrującą za pomocą stożkowej uszczelki gumowej (GUKO)
- Wypalany, bardzo trwały biały nadruk
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z232610-1EA | 4061832798653 |