Z231657
Duran® watch glasses
O.D. 250 mm
Synonim(y):
213216607
About This Item
Kod UNSPSC:
41121801
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
DURAN®
śr. zewn.
250 mm
Opis ogólny
With fused edges. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Cechy i korzyści
- Zgodność z normą DIN 12341
- Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3
- Zmniejszone ryzyko obrażeń z powodu stopionej obręczy
- Odporny na wysoką temperaturę
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)