Key Documents
Z231541
Duroplan petri dishes
O.D. × H 120 mm × 20 mm
Synonim(y):
217555106
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.14
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid
opakowanie
pack of 1 ea
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 217555106
dostępność
not available in USA and Canada
śr. zewn. × wys.
120 mm × 20 mm
pojemność naczynia
~220 mL
śr. naczynia
120 mm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Supplied in pairs as dish and cover. These petri dishes are manufactured to give even distribution of culture media and distortion-free transparency. Meet DIN 12339 standard.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)