Kluczowe dokumenty
Z231533
Duroplan petri dishes
O.D. × H 100 mm × 20 mm
Synonim(y):
217554804
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.14
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 217554804
dostępność
not available in USA and Canada
śr. zewn. × wys.
100 mm × 20 mm
pojemność naczynia
~150 mL
śr. naczynia
100 mm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Dostarczane w parach jako szalka i pokrywa. Te szalki Petriego są produkowane tak, aby zapewnić równomierne rozprowadzanie pożywek i przezroczystość bez zniekształceń. Spełniają normę DIN 12339.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1