Kluczowe dokumenty
Z225002
Sigma-Aldrich
Aldrich® super condenser
Overall H 510 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS24/40
śr. zewn.
42 mm
wys. całkowita
510 mm
powierzchnia
820 cm2
Opis ogólny
Extremely efficient condenser design combines a cold-finger, coiled, Liebig, and Vigreux condenser into one unit with a forced spiral path and a very large, water-cooled surface area.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)