Kluczowe dokumenty
Z223328
Sigma-Aldrich
Multi-purpose distillation head
Overall H 430 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS24/40
śr. zewn.
48 mm
wys. całkowita
430 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
With vacuum take-off and anti-splash design. Useful as a concentrator, condenser, reflux head, or addition funnel. 4 mm PTFE stopcock.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)