Kluczowe dokumenty
Z219916
Sigma-Aldrich
Aldrich® hollow pennyhead stopper
joint: ST/NS 10/30
Synonim(y):
stopery, szklane korki, szklany korek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.43
Materiały
ground glass
Połączenie
joint: ST/NS10/30
opis
closed at bottom
Opis ogólny
Zgodność ze standardowymi specyfikacjami stożka określonymi w normie ASTM E 675.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)