Kluczowe dokumenty
Z214647
Sigma-Aldrich
Ace five-neck round-bottom flask
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
five-neck vertical
round bottom flask
Połączenie
center joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 6957-08
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
With female joints. All five necks are in vertical position. Side necks are 24/40 and are 90° apart.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)