Z189901
Mercury collector
H × O.D. 48 mm × 105 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Bel-Art
wys. × śr. zewn.
48 mm × 105 mm
Opis ogólny
Służy do szybkiego zbierania rozlanej rtęci, wystarczy odkręcić pokrywkę z piankową podkładką i mocno docisnąć podkładkę do rozlanej rtęci. Nacisk ten spowoduje wtłoczenie rtęci do podkładki. Po ponownym przykręceniu pokrywki do słoika, podkładka jest dociskana do wolnostojącej perforowanej płytki słoika, uwalniając rtęć do dna słoika.
Cechy i korzyści
- Pojemnik mieści 125 ml rtęci
- Stosować zalecaną metodę utylizacji
- Wymienne podkładki powinny być przymocowane za pomocą gumowego cementu
- Wymiary: 10,5 x 4,8 cm O.D. (4⅛ x 2") wysokości
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z189901-1EA | 4061832257587 |