Key Documents
Z171727
Sigma-Aldrich
Vacuum-jacketed filter funnel
200 mL, 50 mm frit, 25 to 50 μm porosity
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
Aldrich
pojemność
200 mL
200 mL
dysk śr.
50 mm
wielkość porów
25-50 μm
Opis ogólny
200 mL, 50 mm frit, 25 to 50 μm porosity. Useful for low-temperature filtrations. 45/50F top joint, 24/40M bottom joint. Includes 45/50M to 24/40F reducing adapter for top joint.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)