Kluczowe dokumenty
Z168947
Agate mortar and pestle
Standard form, O.D. 40 mm
Synonim(y):
narzędzie do ręcznego szlifowania próbek stałych, sprzęt do szlifowania i kruszenia, tłuczek i moździerz z kamienia naturalnego
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Materiały
agate
opakowanie
pack of 1 ea
Głębokość
10 mm
śr. wewn.
32 mm
śr. zewn.
40 mm
Opis ogólny
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z168947-1SET4061833470909