Kluczowe dokumenty
Z168769
Stainless steel forceps
Reverse action
About This Item
Kod UNSPSC:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
opakowanie
pack of 1 ea
Długość
5 in.
Opis ogólny
with sharp, smooth points, normally closed, easily opens with finger pressure
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)